Learn More
Micronova™ Lingettes NovaWipe™
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
Marque: Micronova™ WP11-99
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
- For general wiping, lapping and polishing applications
- Can be laundered and re-used
Spécification
NovaWipe™ Cleanroom Wipes | |
22.9 cm | |
22.9 cm | |
Reusable | |
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications | |
1 Ea. |
9 in | |
9 in | |
Polyvinyl Alcohol | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Workstations, laminar flow benches, walls, windows |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Micronova™ Lingettes NovaWipe™ > 22.9 x 22.9cm (9 x 9 in.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu