Learn More
Micronova™ Lingettes NovaLite™
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
Marque:  Micronova™ WP2-1418
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13147346
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Spécification
Spécification
NovaLite™ Cleanroom Wipes
45.72 cm
35.56 cm
Reusable
Cleanroom
18 in
18 in
Cellulose, Latex
18 x 14 in.
0.062 in.