Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie Micromesh™ conditionnées en tubes
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Epredia™ MicromeshTM conditionnées en tubes.
Marque:  Epredia™ B1000734GR
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10579958
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Thermo Scientific™ Micromesh™ conditionnées en tubes.
  • Fabriquées en polymère d’acétal
  • Grand compartiment de 24 × 27 mm idéal même pour les ponctions de biopsie
  • Couvercle encastré spécialement conçu pour se trouver exactement au niveau de la surface supérieure de la cassette, permettant ainsi le marquage des cassettes avec les marqueurs automatiques de la série Shandon™ MicroWriter™ sans retirer les couvercles
  • Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
  • Cartons de 10 tubes de 75 cassettes munies de leur couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Small Square Pore
Green
27 mm
Biopsy Cassette
45°
24 mm
Polymère d’acétal
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Epredia™ Cassettes pour biopsie Micromesh™ conditionnées en tubes > Vert