Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2500 Standard avec capuche
Atteint le niveau de protection le plus élevé pour une barrière contre les agents infectieux. Les combinaisons Ansell Microgard 2500 Standard avec capuche fournissent une résistance mécanique exceptionnelle et une protection contre les liquides et les particules
Marque: Ansell WH25W-00111-02
493.18 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
- Coutures scellées par ultrasons
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
- Fermeture éclair et rabat tempête refermable.
- Protection contre les agents biologiques contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux - Réduction du risque de contamination dans les zones critiques
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Soudé | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Yes | |
Aucun |
S | |
Microgard™ 2500 standard | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte refermable | |
Non stérile | |
Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1 | |
WH25-W-00-111, Comprend une capuche, des passe-doigts |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.