Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2500 Plus avec capuche
Atteint le niveau de protection le plus élevé pour une barrière contre les agents infectieux. Les combinaisons Ansell Microgard 2500 Plus avec capuche fournissent une résistance mécanique exceptionnelle et une protection contre les liquides et les particules
Marque: Ansell WH25T-00111-04
646.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Coutures cousues et couvertes de ruban adhésif
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille, aux chevilles
- Fermeture éclair et rabat tempête refermable
- Protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126:2003 et à la norme ASTM F 1671 contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique, Boucles | |
Élastique, 3 panneaux | |
Cousu, Bordée avec un biais | |
Chemicals, Particle, Liquid, Bloodborne Pathogens | |
Yes | |
Aucun |
L | |
Laminé en polypropylène microporeux | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte | |
Non stérile | |
Cat III, Type 4 EN14605,Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1 | |
WH25-T-00-111, Comprend une capuche, des passe-doigts |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.