Learn More
Ansell Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec capuche
Permet à la transpiration de sortir de la combinaison mais résiste à la saturation des produits chimiques liquides. Les combinaisons blanches Ansell Microgard™ 2000 Standard à capuche filtrent 100 % des particules jusqu’à 0,01 micron.
Marque: Ansell WH20B-00111-02
286.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Comprend des boucles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Traitement antistatique
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Passe-pouce | |
Élastique, 3 panneaux | |
Lié | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
Aucun |
S | |
Film en polyéthylène microporeux | |
Single-use | |
Lié | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Non stérile | |
WH20-B-00-111, Comprend une capuche, des passe-doigts |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.