Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
Les combinaisons MICROGARD™  1500 Plus FR avec capuche sont fabriquées en tissu SMS antistatique hautement respirant qui utilise les dernières technologies des microfibres pour garantir une bonne efficacité de filtration
Marque:  Ansell™ WR17S-00111-08
8.16 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18020130
  • 11.51€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Category III Coverall with 3-piece hood
  • Stitched seams (Red colour)
  • Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
  • Flame retardant and anti-static
  • Nonwoven SMMS polypropylene
  • Air and water vapour permeable ('breathable') to help reduce the risk of heat stress
  • Anti-staticaccording to EN1149-5
  • Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flame-resistant Coveralls
Unisexe
Blanc
Elastic at Back
Elastic, Finger Loops
3-panel, Elastic
Stitched
CE CATEGORY III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
3-piece elasticated hood
Oui
4X-Large
SMS antistatique
Reusable
Elastic
Capuche
2-way Front Zipper with Storm Flap
Non stérile
Chemicals, Anti-static, Flame
CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Index 1
Chemical Handling, Contaminated Environments, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletization