Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-856
Permettent aux mains de rester visibles dans des situations de faible luminosité et à de grandes distances. Les gants en nitrile à usage unique Ansell Edmont™ Microflex™ série 93-856 sont des gants d’examen en nitrile haute visibilité.
Marque: Ansell Edmont™ 93856090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants en nitrile à usage unique
- Leur couleur orange vif permet aux mains de rester visibles dans des situations de faible luminosité et à de grandes distances
- Conditions de sécurité accrues pour divers environnements de travail.
- Résistent à une variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d’autres gants jetables en nitrile
- La manchette longue offre un niveau de protection accru à ces gants de qualité d’examen au niveau des zones très sensibles du poignet et de l’avant-bras
- Les doigts texturés assurent une forte préhension et une protection optimale des utilisateurs
- Non poudré
- Ces gants ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, pour protéger l’utilisateur contre les allergies cutanées de type 1, l’irritation et la sécheresse cutanées
Applications :
- Assemblage et inspection
- Services d’urgence
- Analyse de laboratoire
- Essais en laboratoire
- Maintenance de l’équipement et des instruments
- Maintenance et nettoyage de l’équipement
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Examen du patient
- Protection contre le sang et les autres liquides corporels
- Travail en entrepôt
- Réapprovisionnement
- Analyse de scènes de crime
- Exploration, forage et dynamitage
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 | |
Orange | |
Nitrile | |
Gants en nitrile | |
0,13 mm | |
100 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton d’expédition. Soit 1 000 gants par carton d’expédition | |
270 mm |
Préhension :Doigts texturés | |
Gants à usage unique | |
Sans poudre | |
8,5 à 9 | |
À bord roulé | |
93-856 |