Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-823
Réduit le risque d’irritation cutanée des mains sensibles. Les gants en nitrile à usage unique Ansell Edmont™ Microflex™ 93823 offrent une protection avancée permettant de prévenir les allergies de types I et IV.
Marque: Ansell Edmont™ 93823100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants en nitrile à usage unique
- Cliniquement prouvés pour diminuer les rougeurs et démangeaisons associées à la dermatite de contact
- Conçus sans utiliser d’additifs chimiques (y compris des accélérateurs) qui sont connus pour irriter la peau
- Sans danger pour les personnes à peau sensible ou sujettes à des réactions allergiques
- Bouts des doigts texturés
- La réduction de la quantité de surfactant utilisée pour fabriquer les gants permet une préhension sûre et fiable lors de la manipulation d’objets
- Sensibilité accrue en raison de la finesse du polymère d’une épaisseur de paume de 0,06 mm et d’une épaisseur au bout des doigts de 0,10 mm
- Matériaux ultra-souples offrant confort et bon ajustement en cas de port prolongé et entraînant une augmentation de la productivité des travailleurs
Applications :
- Tests analytiques / Mesures
- Assemblage et inspection
- Biotechnologies
- Nettoyage
- Analyse de scènes de crime
- Manipulation de pièces et matériaux petits en sensibles
- Travaux de maintenance et d’entretien
- Analyse de laboratoire
- Petites tâches d’assemblage
- Préparation de produits pharmaceutiques
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 | |
Bleu | |
Sans poudre | |
9,5/10 | |
À bord roulé | |
93-823 |
Préhension : Bouts des doigts texturés | |
Nitrile | |
Gants en nitrile | |
0,06mm | |
1000 gants par carton d’emballage, 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton d’emballage | |
240 mm |