Learn More
Sampling Systems™ Micro-spatules
Ces micro-spatules sont idéales pour la manipulation de petites quantités de poudres et de granulés.
10.75€
Spécification
Type de produit | Micro-spatule |
---|---|
Finition | Brillant et poli |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15829581
|
Sampling Systems™
A100-3 |
150 mm | 35 mm |
10.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15819581
|
Sampling Systems™
A100-1 |
210 mm | 50 mm |
10.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- En acier inox
- Disponibles en deux tailles
- Sans fissure
- Finition polie brillante
Spécification
Micro-spatule | |
Brillant et poli |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.