Learn More
Thermo Scientific™ Plaques chauffantes Student
Forme : Rond ; Taille : 3,5 po de dia.
241.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
---|---|
Dimensions | 3,5 po de diamètre |
max. (métrique) | 371°C (température max.) |
Hauteur (impériale) | 3,75 po |
Hauteur (métrique) | 9,5 cm |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15383757
|
Thermo Scientific™
HP2310BQ |
240 V | |||||||
Description
Traitez les matériaux délicats à basse température. Les plaques chauffantes Thermo Scientific™ Student offrent une conception compacte de paillasse avec contrôle variable, pour des tests d’échantillons rapides.
- Le contrôle à la demande, réglable en continu, permet de contrôler la température ±5°C (±9°F) sur toute la plage de fonctionnement
- Atteint 260°C (500°F) en seulement 4,5 minutes ; 371°C (700°F) en 7,5 minutes
- Plaque supérieure en aluminium moulé
- Éléments chauffants intégrés
- Boîtier perforé en acier inoxydable
- Hauteur : 3,75 po (9,5 cm)
- Diamètre de la plaque supérieure : 3,5 po (9 cm)
- Poids : 1,8 kg (4 lb)
Spécification
Aluminium | |
371°C (température max.) | |
9,5 cm | |
50/60 Hz | |
Rond |
3,5 po de diamètre | |
3,75 po | |
325 w | |
4 lb, 1,8 kg | |
Plaques chauffantes |