Learn More
MGAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15772-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16885094
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The product of this gene is a Golgi enzyme catalyzing an essential step in the conversion of oligomannose to complex N-glycans. The enzyme has the typical glycosyltransferase domains: a short N-terminal cytoplasmic domain, a hydrophobic non-cleavable signal-anchor domain, and a C-terminal catalytic domain. Mutations in this gene may lead to carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome, type II. The coding region of this gene is intronless. Transcript variants with a spliced 5′ UTR may exist, but their biological validity has not been determined.
Spécification
Spécification
MGAT2
Polyclonal
Unconjugated
MGAT2
CDGS2, GlcNAc T II, GLCNACTII, GNT II, GNT2, MGAT2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217664, 4247
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q10469, Q921V5
MGAT2
MGAT2 Fusion Protein Ag8423
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
MGAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated