Learn More
MFSD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11518-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16858653
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TETRAN′s overexpression in cultured human cells caused resistance to some NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs), suggesting that TETRAN is an efflux pump for some NSAIDs.
Spécification
Spécification
MFSD10
Polyclonal
Unconjugated
MFSD10
MFSD10, TETRAN, TETTRAN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10227, 305449, 68294
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14728, Q9D2V8
Mfsd10
MFSD10 Fusion Protein Ag2080
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat