Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées ISE à la perfection SevenGo™
Obtenez une solution tout-en-un avec les électrodes combinées ISE SevenGo™ perfectION. Le mécanisme de compression Click & Clear™ brillant permet un nettoyage rapide et garantit des relevés stables, même dans les échantillons difficiles.
Marque: Mettler Toledo™ 51344806
1440.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La sélection d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est aussi étendue que la gamme d’ions différents
- La jonction Click & Clear™ assure un contact optimal de la solution électrolytique et de l’échantillon
- Avec les solutions dédiées, l’échantillon peut être préparé de manière optimale pour une mesure réussie de la concentration ionique
Spécification
Ions Cl- | |
ISA | |
1.8 à 35500 mg/l | |
Électrode ISE combinée | |
De 0° à 80°C | |
Chloride |
Lemo | |
Epoxy | |
32° à 176°F | |
All pH, mV Meters or Ionometers | |
Combination ISE |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.