Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de méthyl, solution aqueuse 0,1 % p/v
Intervalle de transition : pH 4,8 (violet) à pH 5,4 (vert)
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 042753.AP
48.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11386149
  • 48.45€ / 500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Methyl Purple
0.1% w/v aqueous solution
Violet de méthyle :0,1 % ; eau :99,9%
500 mL
1340-02-9, 7732-18-5
MFCD00070843
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Liquide