Learn More
Indicateur d’orange méthylique, Chem Lab™
Marque: Chem Lab CL06.1309.1000
Quantité | 1 L |
---|---|
Concentration | 2 g/L in water indicator solution |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
2 g/L in water indicator solution | |
1 L | |
Liquide |