Learn More
Chlorure de méthyle malonylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357967
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Methyl malonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate. Used in anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37517-81-0
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.531
Numéro MDL MFCD00013657
Clé InChI UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 123460
Nom IUPAC méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl malonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.27 g/mL
Point d’ébullition 58°C (12 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.4325
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche