Learn More
5-acétylsalicylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080586
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Methyl 5-acetylsalicylate is used in food flavorings and preservatives. It is useful in the relief of headache and muscle and joint aches It is also effective in reducing fever, inflammation, and swelling and thus has been used for treatment of rheumatoid arthritis, rheumatic fever, and mild infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 5-acétylsalicylate de méthyle est utilisé dans les arômes alimentaires et les conservateurs. Il est utile dans le soulagement des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires. Il est également efficace dans la réduction de la fièvre, des inflammations et des gonflements, et a donc été utilisé pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde, de la fièvre rhumatismale et des infections légères.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16475-90-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00040924
Clé InChI XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
CID PubChem 85444
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-acetylsalicylate
Point de fusion 58°C to 62°C
Quantité 25 g
Beilstein 2643824
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%