Learn More
Méthanol, qualité semi-conducteur, 99,9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383557
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
4L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, acidité 0,3 meq/g, alcalinité 0,1 meq/g, résidus d’évaporation 5 ppm, H2O (par titration Karl Fischer) 0,05 %, solubilité dans H2O P.T., Cl 0,2 ppm, PO4 0,5 ppm
Methanol is widely used as a solvent in synthetic organic chemistry. It is also used as a solvent in analytical chemistry, especially for HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS and spectrophotometry. It is used in the production of biodiesel, formaldehyde and acetic acid. It is also used as fuel, antifreeze, denaturant for ethanol and an energy carrier for fuel cell application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791g/cm3
Quantité 100 mL
Température d’allumage 455°C (851°F)
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min.
Tension de vapeur 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Poids de la formule 32.04
Qualité Semi-conducteurs