Learn More
Methanol, ACS, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15628450
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif ACS,≥99,8%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
pH 8.8 (at 20°C)
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.79g/cm3
Point d’ébullition 115°C
Quantité 4 L
Limite d’explosion 0.36
Température d’allumage 725°C
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%