Learn More
Chlorure de méthanesulfonyle, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561561
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-63-0
Formule moléculaire CH3ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.54
Numéro MDL MFCD00007454
Clé InChI QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
CID PubChem 31297
Nom IUPAC Chlorure de méthanesulfonyle
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonyl chloride
Point de fusion -33.0°C
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 161.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2Cl
Indice de réfraction 1.4435 to 1.4455
Quantité 1 L
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viscosité 1.97 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 114.55
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche