Learn More
SPEX CertiPrep™ Billes de broyage en méthacrylate
Bille de broyage jetable, idéale pour pulvériser des matériaux mous et fragiles, ainsi que pour mélanger des poudres.
Marque:  SPEX CertiPrep™ 3112
47.38 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12578706
  • 73.85CHF / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Composition type : Élément majeur – C
  • Dureté : 1½ Mohs
  • Compatible avec tous les flacons de broyage en plastique SPEX SamplePrep.
Spécification
Spécification
3/8 po
Flacons en plastique SPEX SamplePrep
100/sachet
9,5 mm
Méthacrylate