Learn More
Sampling Systems™ Cuillères volumétriques métal détectables
Les cuillères volumétriques métal détectables sont idéales pour la mesure générale. Elles sont idéales pour les poudres et les liquides. Le PP robuste métal détectable leur octroie une longue durée de vie.
Marque:  Sampling Systems™ M1030B-25
Code produit. 17574716
  • 6.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les cuillères volumétriques métal détectables sont fabriquées à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Elles sont idéales pour une utilisation avec des poudres, des liquides et des granulés.
  • La couleur bleue signifie qu’elles peuvent facilement être vues si elles sont laissées dans la poudre conformément aux directives HACCP.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Le volume de 2,5 ml est de taille standard.
Spécification
Spécification
Polypropylène
2,5 mL
Bleu
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales