Learn More
Sampling Systems™ Cuillères métal détectables
Les cuillères métal détectables sont dotées d’une conception robuste, ce qui permet de les utiliser à plusieurs reprises. Pour mes applications exigeantes, elles peuvent cependant être utilisées comme cuillères à usage unique.
Marque:  Sampling Systems™ M1006B-10
Code produit. 17504716
  • 6.20€ / 4 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Nos cuillères métal détectables sont fabriquées en polypropylène (PP) de qualité alimentaire.
  • Une matière de charge spéciale de qualité alimentaire est mélangée au PP, ce qui rend le produit final détectable et visible aux rayons X.
  • Tous les produits de cette gamme métal détectable sont moulés et conditionnés en salle blanche.
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Elles sont idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés, des liquides et des pâtes.
  • La gamme peut être nettoyée facilement après utilisation.
  • Aucun espace mort ou crevasse pouvant entraîner des pièges à bactéries.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et relatives aux aliments de l’UE.
  • Juste une petite partie de la gamme de produits métal détectable.
Spécification
Spécification
Polypropylène
10 mL
Bleu