Learn More
SI Analytics™ Électrode à combinaison métallique Pt 8280
Avec système de référence argent /chlorure d’argent, tête de fiche et câble de connexion
Marque: SI Analytics™ 285102281
348.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de référence : Silamid™
- Matériau de l’arbre : verre
- Électrolyte : KCI 3 mol/L
- Câble de connexion : pour la tête de fiche : par ex. L 1 A
- Câble fixe : 1 m de long, avec fiche A conforme à la norme DIN 19262 ou avec fiche BNC
Spécification
Tête | |
Arbre en verre | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
KPG™ | |
Pt 8280 | |
120 mm |