Learn More
Atrazine dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12969543 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atrazine
Conditionnement Ampoule
CAS 1912-24-9
Quantité 10 mL
Formule moléculaire C8H14ClN5
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00041810
Numéro UN 1648
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
Nom IUPAC 6-chloro-4-N-éthyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Type Solution étalon à composant unique organique
Poids moléculaire (g/mol) 215.69
CID PubChem 2256
Solvent or Matrix Acetonitrile
ChEBI CHEBI:15930
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Atrazine,2-chloro-4-ethylamine-6-isopropylamine-1,3,5-triazine 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .