Learn More
Aroclor 1242 in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12916143 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aroclor 1242
Verpackung Ampulle
CAS 53469-21-9
Summenformel C12H6Cl4
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3-(2,4-dichlorphenyl)Benzol
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Menge 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt