Learn More
Acide mésitylènesulfonique dihydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 835617-36-2 | C9H16O5S | 236.282 g/mol
51.80€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS 835617-36-2
Formule moléculaire C9H16O5S
Poids moléculaire (g/mol) 236.282
Numéro MDL MFCD00149535
Clé InChI LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
CID PubChem 15620344
Nom IUPAC acide 2,4,6-triméthylbenzènesulfonique ; dihydrate
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11456996
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25321.14
25 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11466996
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25321.22
100 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
835617-36-2
236.282
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
15620344
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
C9H16O5S
MFCD00149535
mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
acide 2,4,6-triméthylbenzènesulfonique ; dihydrate
Spécification
Mesitylenesulfonic acid dihydrate
74°C to 77°C
MFCD00149535
1961501
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
acide 2,4,6-triméthylbenzènesulfonique ; dihydrate
15620344
≥98%
835617-36-2
C9H16O5S
UN2585
mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2-mesitylenesulfonic acid dihydrate, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, dihydrate, mesitylenesulfonicaciddihydrate, mesitylenesulfonic acid dihydrate, 98+%, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrate 1:2, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)O)C.O.O
236.282
236.29 (200.26 Anhydrous)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDES SULFONIQUES ARYLES, SOLIDES