Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 1,0M, pH 6,0
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
136.00€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443479
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60763.AK
250 mL
136.00€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15453479
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J60763.AP
500 mL
229.00€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES est utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est utilisé pour résoudre de très petites protéines sur des gels bis-tris. Il est principalement utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
C6H15NO5S
MFCD00283848
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
MES buffer soln.
1.0 M
Liquide
MFCD00283848
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
16218417
145224-94-8
6.0
C6H15NO5S
Miscible with water.
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante