Learn More
Tellurure de mercure(II), 99,999 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364177
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12068-90-5 | HgTe | 328.19 g/mol
Mercury cadmium telluride (MCT)is the mostim- portantmaterial currently in use for the manufacture of high performance infrared (IR) detectors. Mercury telluride and mercury telluride-cadmium telluride are semiconductors which have been investigated as intrinsic infrared detecting materials. Complete coverage of the low-loss fiber windows by mercury telluride quantum dot are used in colloidal nanocrystals for telecommunications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12068-90-5
Formule moléculaire HgTe
Poids moléculaire (g/mol) 328.19
Numéro MDL MFCD00016133
Clé InChI VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
CID PubChem 82914
Nom IUPAC tellanylidènemercure
SMILES [Te]=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) telluride
Point de fusion 673°C
Couleur Noir à gris
Forme physique Grumeau fusionné
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2025
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 328.19
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 8.63 g/mL