Learn More
Sulfure de mercure(II), rouge, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336858
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide, red is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics. It is also used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-48-5
Formule moléculaire HgS
Poids moléculaire (g/mol) 232.65
Numéro MDL MFCD00011046
Clé InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
CID PubChem 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfide
Point de fusion 583.5° (sublimation)
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Sulfanylidènemercure
Poids de la formule 232.65
Odeur Odorless
Aspect Red powder
Densité 7.70 g/cm3