Learn More
Oxyde de mercure(II), jaune, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313328
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Mercury(II) oxide production of mercury. It is also used as a material for cathodes for mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) oxide
Point de fusion 500°C (decomposition)
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Insoluble in alcohol,ether,acetone,ammonia.
Poids de la formule 216.59
Qualité ACS
Aspect Dark orange
Densité 11.14