Learn More
Mercury(II) nitrate hydrate, ACS, 98.0% min
Codice prodotto. 11376479
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Formula molecolare H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
Numero MDL MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury(II) nitrate hydrate
Punto di fusione 79°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
Numero UN UN1625
Indice di Merck 14,5880
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 324.60 (Anhydrous)
Percent Purity ≤98.0%
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.39 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato