Learn More
Chlorure de mercure(II), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326927
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mercuric chloride is used as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride It is used as embalming chemical, photographic intensifier. It is also used as a treatment for syphilis and in very dilute solution as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) chloride
Point de fusion 280°C to 282°C
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire HgCl2
Numéro UN UN1624
Merck Index 14,5876
Nom IUPAC mercury(2+) dichloride
Poids de la formule 271.5
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.8590
Densité 5.4g/mL