Learn More
Mercure liquide de couleur argent, 99,9998 % (base Métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15405935
Click to view available options
Quantité:
2270 g
4540 g
Conditionnement:
2270g
4540g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
Quantité 4540 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9998% (Metals basis)
Forme Liquide de couleur argent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2809
Synonyme hydrargyrum, quicksilver
Pourcentage de pureté 99.9998%
Qualité Électronique