Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque: Uvex™ 8826015
71.35 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "27071" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manteau pour homme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche linge basse température, repassage 2 points, nettoyage
- avec du perchloréthylène
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Hommes | |
Blanc | |
Tunnelized Elastic | |
Non stérile | |
Standard Length | |
245 g/m2 |
4XL | |
Polyester, Cotton | |
Boutons-pression | |
Non | |
None | |
2 |