Learn More
Gibco™ MEM α, nucleosides, powder
Le milieu essentiel minimal est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR
117.00€
Spécification
Forme | Poudre |
---|---|
Type de produit | MEM α (Milieu essentiel minimal α) |
Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
Sans additif | Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
Requires: Supplémentation
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11590406
|
Gibco™
11900073 |
10 L |
117.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu essentiel minimum (MEM) α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines. Life Technologies offre une variété de modifications du MEM α Gibco pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Ce MEM est modifié comme suit : avec des ribonucléosides, des désoxyribonucléosides, de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans bicarbonate de sodium.
- Modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique
- Disponible sans nucléosides pour être utilisable comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR
- Fabriqué avec des sels de Earle
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Le milieu de culture cellulaire Gibco en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Poudre | |
Supplémentation en sérum standard | |
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 | |
Température ambiante |
MEM α (Milieu essentiel minimal α) | |
Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium | |
Gibco™ | |
Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois à compter de la date de fabrication
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Réservé au diagnostic in vitro.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.