Learn More
Étalon de point de fusion benzophénone de 47 à 49°C, Reagecon
BIOPHARMA
Substance ultra-pure, spécialement préparée pour étalonner, contrôler, vérifier ou qualifier les appareils à point de fusion (MP).
Marque:  Reagecon RMP048
Code produit. 13572100
  • 16.85€ / 1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Étalon de référence du point de fusion, matériau de référence du point de fusion
  • La pureté exceptionnelle de ce produit est essentielle car le point de fusion change avec la présence de très petites quantités d’impuretés.
  • Ce produit est produit conformément aux exigences des pharmacopées européenne, américaine et chinoise.
  • Le produit peut vous aider à identifier un composé ou un dérivé ou à vérifier la pureté ou la stabilité thermique d’un composé connu.
  • Testé et certifié à l’aide d’un appareil à point de fusion de référence étalonné à l’aide de matériaux de référence certifiés pour assurer la traçabilité de l’échelle de température EIT-90.
  • La formation du ménisque et les températures de liquéfaction complètes sont certifiées.
Spécification
Spécification
Accuracy ± 0.03°C
Benzophénone 47 à 49°C
1 x 1 g
Flacon en verre bleu
Solide