Learn More
Melanoma Mouse anti-Human, Clone: KBA.62, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova MAB14429.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mouse monoclonal antibody raised against human melanoma.
- High specificity
- High reactivity
Spécification
Melanoma | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Mouse | |
Protein A/G purification | |
RUO | |
Reacts positively against melanocytic tumors but not other tumors. | |
Store at 4°C. | |
IgG1 κ |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
KBA.62 | |
Mouse monoclonal antibody raised against human melanoma. | |
In 10 mM PBS (0.05% BSA and 0.05% azide). | |
Human KAL cells derived from lymph node metastasis of malignant melanoma. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu