Learn More
MED20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17598-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827534
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MED20 is a subunit of the Mediator complex, a multiprotein coactivator of RNA transcription that interacts with DNA-bound transcriptional activators, RNA polymerase II, and general initiation factors.
Spécification
Spécification
MED20
Polyclonal
Unconjugated
MED20
hTRFP, MED20, mediator complex subunit 20, PRO0213, TRF proximal protein homolog, TRFP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
316209, 56771, 9477
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5XIE9, Q9H944, Q9R0X0
Med20
MED20 Fusion Protein Ag11598
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales