Learn More
Taylor Wharton™ Tige de mesure
Marque:  Taylor Wharton™ R0338C11
Code produit. 11788449
  • 19.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Jauge de niveau
• Jauge graduée pour évaluer le niveau d'azote restant dans le cryoconservateur ou le réservoir
• Double graduation: centimètre et pouces jusqu' à 92cm (36)
• Jauge de niveau
Order Info
Longueur métrique
Spécification
Spécification
Tige de mesure
Bandelette pour évaluer le niveau d’azote restant dans le cryoconservateur ou réservoir.
92 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Taylor Wharton™ Tige de mesure > Longueur : 96 mm