Learn More
OHAUS Mat, Sticky, 22 x 18 cm
Endeavor 5000 Light Duty Shaker Accessory
Marque: OHAUS 30770939
71.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 22 x 18 cm
shaker, orbital, digital, endeavor, mat, sticky
Spécification
Mat | |
Microbiology, Molecular Biology, ELISA Assays, Cell Cultures, Immunoassays, Protein Studies, Bacterial and Yeast Cultures, Staining/Destaining, Blotting Techniques, DNA Studies, Solubility Studies, Environmental and Food Sciences, Chemistry, General Mixing |