Learn More
Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Translucent Precision Pump Tubing
Use this tubing for cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech and general-purpose lab uses requiring high performance and long life. Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing is deal for high-purity applications requiring no contact with animal-derived components.
Marca:  Masterflex™ 96419-17
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11779799
  • 99.80CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use this tubing for cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech and general-purpose lab uses requiring high performance and long life. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing is deal for high-purity applications requiring no contact with animal-derived components.
Tubing is custom extruded to fit Masterflex™ pumps. Use this long life tubing for pharma and bioprocess applications. Translucent tubing with a smooth surface, features good biocompatibility and low gas permeability.
  • Heat sealable and weldable
  • Exceptional tensile and tear strength
  • Long pump life when compared to silicone or many other TPE tubings
  • Manufactured according to GMP
  • Complies with USP Class VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Specifica
Sì
6.4 mm
0.66 in.
24.9 ft.
cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech, and general-purpose lab uses
1 Each
2.8 to 1700mL/min.
6.7 m
Semitrasparente
510 mm
Pump Tubing
0.25 in.
Puri-Flex
17 mm
760 cm
°
17
1/4 in.
Bassa
20 psi
135°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato