Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
136.00€ - 160.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Bleu de bromophénol |
Prêt à charger | Oui |
Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
Code produit | Marque | Plage de dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10849540
![]() |
Thermo Scientific™
SM0383 |
80 bp à 1031 bp |
145.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10170690
![]() |
Thermo Scientific™
SM0403 |
80 bp à 10000 |
157.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10736041
![]() |
Thermo Scientific™
SM1263 |
100 bp à 1000 bp |
136.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10746231
![]() |
Thermo Scientific™
SM1283 |
100 bp à 10000 bp |
160.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10374380
![]() |
Thermo Scientific™
SM0393 |
1500 bp à 10000 bp |
141.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Highlights
- Accurate DNA sizing and quantification – DNA ladder fragments are quantified spectrophotometrically
- Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
- Ready-to-use—premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
- Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use MassRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
Spécification
6X | |
Bleu de bromophénol | |
Gels d’agarose | |
MassRuler |
Agarose | |
Oui | |
Emballage durable | |
2 x 500 μL |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months when stored at room temperature.