Learn More
MAOA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène MAOA
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16876983
Afficher les documents
Proteintech
10539-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16866983
Afficher les documents
Proteintech
10539-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes monoamine oxidase A, an enzyme that degrades amine neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. The protein localizes to the mitochondrial outer membrane. The gene is adjacent to a related gene on the opposite strand of chromosome X. Mutation in this gene results in monoamine oxidase deficiency, or Brunner syndrome.
Spécification
Spécification
MAOA
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P21397
4128
MAOA Fusion Protein Ag0821
Primary
-20°C
MAOA
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MAO A, MAOA, monoamine oxidase A, Monoamine oxidase type A
MAOA
IgG
Antigen Affinity Chromatography