Learn More
Étalon de manganèse, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3, (qualité assurance), SPEX CertiPrep™
Code produit. p-218948 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
250mL
30mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon de manganèse, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, 250 ml, qualité assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
AnalyteConcentration
Mn1000 μg/ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantité 30 mL
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid