Learn More
Poudre de manganèse, maille de -140+325, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese powder |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3089 |
Quantité | 500 g |
Pourcentage de pureté | 99.6% |
Forme | Poudre |