Learn More
Fluorure de manganèse(III), 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322168
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-53-1
It is used as a fluorinating agent, useful for conversion of hydrocarbons into fluorocarbons. It is used in organic synthesis as Lewis acid to prepare a number of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-53-1
Numéro MDL MFCD00016223
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(III) fluoride
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5741
Informations sur la solubilité Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Poids de la formule 111.93
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.54 g/mL