Learn More
Acétate de manganèse(III) dihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422837
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manganese(III) acetate dihydrate, is used as a mild and selective oxidizing agent. It is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation. Mangese triacetate has been used as a single electron oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19513-05-4
Formule moléculaire C6H9MnO6
Poids moléculaire (g/mol) 232.07
Numéro MDL MFCD00150022
Clé InChI AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(III) acetate dihydrate
Couleur Rose
Forme physique Solide
Quantité 50 g
Formule linéaire Mn(OOCCH3)3·2H2O
Beilstein 3732626
Poids de la formule 268.10 (232.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Hygroscopic