Learn More
Sulfure de manganèse(II), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337567
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
it is used as an intermediate in chemical research& pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18820-29-6
Formule moléculaire MnS
Poids moléculaire (g/mol) 87.00
Numéro MDL MFCD00014210
Clé InChI VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
CID PubChem 87809
SMILES [S--].[Mn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfide
Point de fusion 1610°C (decomposition)
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
Nom IUPAC sulfanylidènemanganèse
Poids de la formule 87
Aspect Green powder
Densité 3.99